745464
Sulfolane-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide-d8
About This Item
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(C1([2H])[2H])(=O)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
HXJUTPCZVOIRIF-SVYQBANQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
350.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
177 °C - closed cup