742503
Calcium silicate
purum, 12-22% Ca (as CaO) basis, ≥87% SiO2 basis
Synonyme(s) :
Calcium hydrosilicate, Calcium monosilicate, Calcium polysilicate, Calsilite, Silicic acid, calcium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
purum
Pureté
≥87% SiO2 basis
Forme
solid
Composition
Ca (as CaO), 12-22% T
Perte
≤7.0% loss on drying, 2h; 105°C
Taille des particules
7.0-10.0 μm
pH
9.5-11.5 (5% in H2O)
Densité
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable