Key Documents
741752
Sigma-Aldrich
Dienestrol-3′,3",5′,5"-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
3,4-Bis(hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18D4H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(=C/C)\C(=C\C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+/i9D,10D,11D,12D
Clé InChI
NFDFQCUYFHCNBW-XTALISAZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable