Key Documents
739529
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(13CH313CH213CO)2O
Poids moléculaire :
136.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
167 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup