737003
1-Amino-1-methylcyclopentane hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
1-Methylcyclopentanamine hydrochloride, 1-Methylcyclopentylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
135-140 °C
Chaîne SMILES
Cl.CC1(N)CCCC1
InChI
1S/C6H13N.ClH/c1-6(7)4-2-3-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
Clé InChI
HIACBHAMKCSYFB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable