Key Documents
736570
Sigma-Aldrich
Acetoacetyl-13C4 coenzyme A lithium salt hydrate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C21H40N7O18P3S · xLi+
Poids moléculaire :
855.58 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
95% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable