Principaux documents
735469
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-1-13C,1,1,2,2,2-d5
About This Item
Formule linéaire :
CD313CD2OH
Poids moléculaire :
52.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2+1D2
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-SVDORZFLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup