Key Documents
735337
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylcinnamate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 3-(4-formylphenyl)-2-(E)-propenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
86-91 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
Clé InChI
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable