735108
Dibromochloromethane-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Chlorodibromomethane-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
Pf
-22 °C (lit.)
Densité
2.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Clé InChI
GATVIKZLVQHOMN-OUBTZVSYSA-N