734810
6-Chloro-3-pyridylacetonitrile
95%
Synonyme(s) :
2-Chloro-5-(cyanomethyl)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
43-48 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES
Clc1ccc(CC#N)cn1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(3-4-9)5-10-7/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
BLGUCBUETMYJTB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C