Key Documents
733938
Sigma-Aldrich
2,4-Diaminotoluene-α,α,α-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2,4-Diaminotoluene-methyl-d3, 2,4-Toluenediamine-methyl-d3, 4-Methyl-d3-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-d3-m-phenylenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7D3H7N2
Poids moléculaire :
125.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
97-99 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3
Clé InChI
VOZKAJLKRJDJLL-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable