731986
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
169-170 °C (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C