Key Documents
72962
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobenzoate
≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro Beilstein :
1912198
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
flakes
Pf
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
Groupe fonctionnel
ester
nitro
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable