728098
cis-Cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (GC)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
132-136 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
Clé InChI
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable