Key Documents
727709
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Forme
liquid
Impuretés
≤1.0% water
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
N#C[N-]C#N.C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.C2N3/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1-5-2-4/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
Clé InChI
LAYIDOPTTZCESY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide is a 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquid1 that can be prepared by reacting 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride with sodium dicyanamide.2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Theoretical study on cation-anion interaction and vibrational spectra of 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids.
Xuan X, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 78(5), 1492-1499 (2011)