Principaux documents
724882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
Clé InChI
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable