Key Documents
723886
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-nitrobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
40-42 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
ORPVVAKYSXQCJI-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C