Principaux documents
722324
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methylisoxazole
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-3-methylisoxazol-5-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
66-71 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
Clé InChI
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable