Key Documents
721344
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
72-76 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-8-14(5)9-7-10/h6H,7-9H2,1-5H3
Clé InChI
SQMVRFXDBRYXFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester can be used as a substrate in the study of para-alkenylation reactions of toluene using thianthrene S-oxide and palladium catalyst.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
para-Selective arylation and alkenylation of monosubstituted arenes using thianthrene S-oxide as a transient mediator
Chen X, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 56, 5058-5061 (2020)