Principaux documents
719579
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C12H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C@@H]1[13CH2]c2c(O)cc(O)cc2O[13C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1/i6+1,13+1,15+1
Clé InChI
PFTAWBLQPZVEMU-QLZQUIFCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1