718408
Trimethylsilyl cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
114-117 °C (lit.)
Pf
8-11 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
Clé InChI
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup