Key Documents
714410
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
60-65 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
Clé InChI
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1