713694
(S)-(−)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (S)-NOBIN
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
crystals
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
Clé InChI
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable