Key Documents
712728
Sigma-Aldrich
N-Tosylaziridine
98%
Synonyme(s) :
N-(p-Toluenesulfonyl)aziridine, N-(p-Tolylsulfonyl)aziridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.25
Numéro Beilstein :
154388
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
98%
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
sulfonamide
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for beta-aminoethylation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)
Alexander M Gilchrist et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-12)
Synthetic anion transporters that facilitate chloride transport are promising candidates for channelopathy treatments. However, most anion transporters exhibit an undesired side effect of facilitating proton transport via interacting with fatty acids present in the membrane. To address the limitation, we