71172
Sodium
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
Synonyme(s) :
Sodium metal
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 440 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.8% (sodium basis)
Forme
pieces (large)
Qualité
in kerosene
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
4.69 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
883 °C (lit.)
Pf
97.8 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride, bromide (as Cl)-: ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤400 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
Clé InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable