Key Documents
711055
Sigma-Aldrich
L-Arginine-1,2-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(NH)NH(CH2)313CH(NH2)13CO2H·HCl
Poids moléculaire :
212.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
powder
Pf
226-230 °C (dec.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl.N[13C@@H](CCCNC(N)=N)[13C](O)=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable