Key Documents
710709
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic-d15 acid
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Ethylcaproic-d15 acid
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)3CD(C2D5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
liquid
Point d'ébullition
228 °C
Changement de masse
M+15
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Clé InChI
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup