Key Documents
709247
Sigma-Aldrich
Zinc arsenide
pieces, 99.995% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Zn3As2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
pieces
Pf
1015 °C
Densité
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
Clé InChI
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable