Key Documents
708437
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
159-163 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable