703230
1,2-Propylene-d6 carbonate
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one-d6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
240 °C
Densité
1.258 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clé InChI
RUOJZAUFBMNUDX-LIDOUZCJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(48), 28191-28201 (2020-12-10)
The effect of water on the electroactive structuring of a tribologically relevant ionic liquid (IL) when dispersed in a polar solvent has been investigated at a gold electrode interface using neutron reflectivity (NR). For all solutions studied, the addition of