Key Documents
702676
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.578
Point d'ébullition
88-92 °C/5 mmHg
Densité
1.025 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F
Point d'éclair (°C)
92 °C