Key Documents
701777
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyl(p-cymene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Synonyme(s) :
5-2,4-Cyclopentadien-1-yl)[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium hexafluorophosphate
About This Item
Formule linéaire :
C15H19Ru · PF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.35
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
83-84 °C
Chaîne SMILES 
[Ru+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C10H14.C5H5.F6P.Ru/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;1-2-4-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h4-8H,1-3H3;1-5H;;/q;;-1;+1
Clé InChI
KHUJNZPWTSOTDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of ruthenocenium complexes
  • Intercalation reactions
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable