Key Documents
700649
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2Cl2F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473
Point d'ébullition
56-57 °C/10 mmHg
Densité
1.505 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-5(8)12-4/h1-2H
Clé InChI
KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C