Principaux documents
699667
Sigma-Aldrich
L,L-α,ε-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(2S,6S)-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C7H1415N2O4
Poids moléculaire :
199.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Pf
~295 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
GMKMEZVLHJARHF-XEWADIPKSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable