696935
Chlorpromazine-(dimethyl-d6) oxalate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
pb
200-205 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
ZPEIMTDSQAKGNT-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable