Principaux documents
690821
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxyimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
Synonyme(s) :
(OMe)2Im-PF6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9F6N2O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (13C-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Forme
solid
Pf
84 °C
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1
InChI
1S/C5H9N2O2.F6P/c1-8-6-3-4-7(5-6)9-2;1-7(2,3,4,5)6/h3-5H,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
KBRFXVGODOTNGL-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dimethoxyimidazolium hexafluorophosphate can be used:
  • As an ionic liquid and N-heterocyclic carbene (NHC) precatalyst.
  • To prepare bis(1,3-dimethoxyimidazolin-2-ylidene)silver(I) hexafluoridophosphate complex, which acts as an N-heterocyclic carbene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
N, N′-Di (alkyloxy) imidazolium salts: New patent-free ionic liquids and NHC precatalysts
Laus G, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 62(3), 295-308 (2007)
Crystal structure of bis (1, 3-dimethoxyimidazolin-2-ylidene) silver (I) hexafluoridophosphate, N-heterocyclic carbene (NHC) complex
Rietzler B, et al.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71(12), m251-m252 (2015)
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)