689327
1,10-Phenanthrolin solution
2-propanol solution in toluene with 0.2% 1,10-phenanthroline
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
2-propanol, 1.0 M
Impuretés
≤0.04% water
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C