Key Documents
687235
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4H2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
powder
Point d'ébullition
200 °C
Pf
51-56 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O=[13C]1O[13C](=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
FPYJFEHAWHCUMM-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable