Principaux documents
683744
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-ethylbenzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.518
Densité
1.045 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup