Principaux documents
679402
Sigma-Aldrich
1-Isopropenyl-2-benzimidazolinone
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazole-2-one, 1-(2-Propenyl)-2-benzimidazolidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
121-125 °C
Chaîne SMILES 
CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13)
Clé InChI
XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges