Key Documents
677779
Sigma-Aldrich
Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
87-91 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable