Principaux documents
675202
Sigma-Aldrich
Tetrakis(hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinato)ditungsten(III) dichloride
Synonyme(s) :
Tetrakis(1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinate)ditungsten(III) dichloride, Tetrakis(1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidinato)ditungsten(III) dichloride, W2(hpp)4Cl2
About This Item
Formule linéaire :
W2(C7H12N3)4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
991.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Pf
233-235 °C
Chaîne SMILES 
C12=NCCCN1CCCN2[W-]3([Cl+][W-](N4C5=NCCCN5CCC4)(N6C7=NCCCN7CCC6)[Cl+]3)N8C9=NCCCN9CCC8
InChI
1S/4C7H12N3.2Cl.2W/c4*1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1;;;;/h4*1-6H2;;;;/q4*-1;4*+1
Clé InChI
ULSLYQPHFUUSFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
F Albert Cotton et al.
Inorganic chemistry, 45(1), 201-213 (2006-01-05)
A far superior synthesis is reported for W(2)(hpp)(4)Cl(2), a key intermediate in the synthesis of the most easily ionized closed-shell molecule W(2)(hpp)(4) (hpp = the anion of the bicyclic guanidine compound 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine). At 200 degrees C, the one-pot reaction of
F Albert Cotton et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(31), 10808-10809 (2005-08-04)
A new synthetic path, far superior to either of those previously available, to the W2(hpp)4 molecule (Hhpp = 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine) is reported. The reaction of W(CO)6 with Hhpp in o-dichlorobenzene at 200 degrees C produces W2(hpp)4Cl2 in a one-pot reaction in