674753
Acétylacétonate d'aluminium
purified by sublimation, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedionate d'aluminium, Al(acac)3
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
solid
Produit purifié par
sublimation
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Point d'ébullition
315 °C (lit.)
Pf
190-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Clé InChI
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F
Point d'éclair (°C)
118 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.