Key Documents
674281
Sigma-Aldrich
1,11-Undecanedithiol
99%
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2(CH2)9CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4983
Densité
0.9333 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
SCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
Clé InChI
ODMTYGIDMVZUER-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.