Key Documents
672513
Sigma-Aldrich
5-Aminonicotinic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Aminopyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro Beilstein :
115848
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Nc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,7H2,(H,9,10)
Clé InChI
BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Masumi Katane et al.
Biochimica et biophysica acta, 1866(7), 806-812 (2018-01-03)
d-Aspartate oxidase (DDO) is a degradative enzyme that is stereospecific for the acidic amino acid d-aspartate, an endogenous agonist of the N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor. Dysregulation of NMDA receptor-mediated neurotransmission has been implicated in the onset of various neuropsychiatric disorders including