665177
Chloro[tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I)
99%
Synonyme(s) :
[Tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I) chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
Cl[Au].FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P.Au.ClH/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;;/h1-12H;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
UNHMCLFZEQKHCQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.