662933
6-Methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Formyl-6-methoxypyridine, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.532
Point d'ébullition
103-104 °C/20 mmHg
Densité
1.140 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup