Key Documents
661368
Sigma-Aldrich
Diethyleneglycol diacetate
97%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxybisethanol diacetate, Bis(2-acetoxyethyl) ether, Oxydiethylene acetate
About This Item
Formule linéaire :
(H3CCO2CH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.431
Densité
1.101 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter