659630
Polylactide-block-poly(ethylene glycol)-block-polylactide
PLA average Mn 1,500, PEG average Mn 900
Synonyme(s) :
PLA-PEG-PLA
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 900
PLA average Mn 1,500
average Mn (1,500-900-1,500)
Intervalle de dégradation
<12 months
Température de transition
Tm 278.5 °C
Tg 7-9 °C
PDI
<1.2
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.