Principaux documents
659355
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-(4-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10F3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
106-110 °C
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3N3O4/c1-2-23-12(20)10-7-17-18(11(10)13(14,15)16)8-3-5-9(6-4-8)19(21)22/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
QNUASRIZVSLLGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable